Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample vials, trident vials, squat
Sample vials, trident vials, squat
Leverandør:   MURRAY S
Sample vials, trident vials, squat
Leverandør:  MURRAY S
Certifikater
Sample vials, trident vials, squat
Sample vials, trident vials, squat
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Vials made from neutral glass with snap-on lid. Designed for a wide variety of uses in the laboratory, production, more.
  • Wide opening for easy filling and emptying
  • With beaded rim and sealing snap-on lid
  • Robust and economical, will withstand moderate temperature change
Emballering: For production related reasons, the number of vials per box may vary.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Diameter×H
    Kasket inkluderet
    Tilgængelighed
    Price
  • Squat
    7,00 ml
    23×34 mm
    Yes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 190 Items
    1 * 190 Items - 1.240,00 kr
    1.240,00 kr
    1 * 190 Items
       1.240,00 kr
  • Squat
    10,50 ml
    23×46 mm
    Yes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 190 Items
    1 * 190 Items - 1.310,00 kr
    1.310,00 kr
    1 * 190 Items
       1.310,00 kr
  • Squat
    14,00 ml
    25×48 mm
    Yes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 162 Items
    1 * 162 Items - 1.180,00 kr
    1.180,00 kr
    1 * 162 Items
       1.180,00 kr
  • Squat
    28,25 ml
    27×72 mm
    Yes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 140 Items
    1 * 140 Items - 1.390,00 kr
    1.390,00 kr
    1 * 140 Items
       1.390,00 kr