Kryorør, Nunc™ CryoTubes™
Om denne vare
PP tubes with PP screw cap (internal thread vials) or PE screw cap (external thread vials) and white writing area, sterile. Developed for storage of cell cultures, bacteria and other samples at extremely low temperatures. Suitable for use in freezers as well as in the vapour phase of liquid nitrogen*.
Non toxic, non pyrogenic.
Conform to IATA regulations for the air transportation of biological samples.
* Advarsel: Brug ikke CryoTubes™ i flydende nitrogens væskefase, med mindre de er korrekt forseglede i Nunc CryoFlex™-slanger.
* uden skrivefelt
** fritstående
*** stjernefod
18 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PP tubes with PP screw cap (internal thread vials) or PE screw cap (external thread vials) and white writing area, sterile. Developed for storage of cell cultures, bacteria and other samples at extremely low temperatures. Suitable for use in freezers as well as in the vapour phase of liquid nitrogen*.
Non toxic, non pyrogenic.
Conform to IATA regulations for the air transportation of biological samples.
* Advarsel: Brug ikke CryoTubes™ i flydende nitrogens væskefase, med mindre de er korrekt forseglede i Nunc CryoFlex™-slanger.
* uden skrivefelt
** fritstående
*** stjernefod
Specifications for Product Family
Specifikationer
- Catalog No:
- 479-6840
- 479-6842
- 479-6837
- 479-6841
- 479-6843
- 479-6844
- 479-6838
- 479-6839
- 479-3202
- 479-6845
- 479-6852
- 479-1159
- 479-6849
- 479-6846
- 479-6847
- 479-6850
- 479-6848
- 479-6836
- Environmentally Preferable:
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Miljøcertificering:
- ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- IRECS
- IRECS
- IRECS
Specifikationer
Product Family Options
Indvendigt gevind med silikonepakning
Produktinformation
- KapacitetGrundlagDiameter×HKasket inkluderetLågfarveTilgængelighedPrice
- 479-6840Cryogenic tubes with writing areaCryogenic tubes with writing area1,00 mlV12,5×42 ** mmYesklarLog ind for tilgængelighedLog ind for tilgængelighed1 * 500 Items1 * 500 Items - 1.810,00 kr1.810,00 kr
Udsalg Gælder indtil kl 30/06/2026
Udsalg Gælder indtil kl 30/06/20261 * 500 Items1.810,00 krSpecifikationer:Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.479-6840Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)Lav fremstillingspåvirkning - 479-6842Cryogenic tubes with writing areaCryogenic tubes with writing area1,00 mlV12,5×42 *** mmYesklarLog ind for tilgængelighedLog ind for tilgængelighed1 * 500 Items1 * 500 Items - 1.840,00 kr1.840,00 kr
Udsalg Gælder indtil kl 30/06/2026
Udsalg Gælder indtil kl 30/06/20261 * 500 Items1.840,00 krSpecifikationer:Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.479-6842Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)Lav fremstillingspåvirkning - 479-6837Cryogenic tubes with writing areaCryogenic tubes with writing area1,80 mlU12,5×48 mmYesklarLog ind for tilgængelighedLog ind for tilgængelighed1 * 500 Items1 * 500 Items - 1.620,00 kr1.620,00 kr
Udsalg Gælder indtil kl 30/06/2026
Udsalg Gælder indtil kl 30/06/20261 * 500 Items1.620,00 krSpecifikationer:Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.479-6837Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)Lav fremstillingspåvirkning - 479-6841Cryogenic tubes with writing areaCryogenic tubes with writing area1,80 mlU12,5×49 ** mmYesklarLog ind for tilgængelighedLog ind for tilgængelighed1 * 450 Items1 * 450 Items - 1.510,00 kr1.510,00 kr
Udsalg Gælder indtil kl 30/06/2026
Udsalg Gælder indtil kl 30/06/20261 * 450 Items1.510,00 krSpecifikationer:Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.479-6841Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)Lav fremstillingspåvirkning - 479-6843Cryogenic tubes with writing areaCryogenic tubes with writing area1,80 mlU12,5×49 *** mmYesklarLog ind for tilgængelighedLog ind for tilgængelighed1 * 450 Items1 * 450 Items - 1.470,00 kr1.470,00 kr
Udsalg Gælder indtil kl 30/06/2026
Udsalg Gælder indtil kl 30/06/20261 * 450 Items1.470,00 krSpecifikationer:Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.479-6843Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)Lav fremstillingspåvirkning - 479-6844Cryogenic tubes with writing areaCryogenic tubes with writing area3,60 mlU12,5×72 *** mmYesklarLog ind for tilgængelighedLog ind for tilgængelighed1 * 400 Items1 * 400 Items - 1.630,00 kr1.630,00 kr
Udsalg Gælder indtil kl 30/06/2026
Udsalg Gælder indtil kl 30/06/20261 * 400 Items1.630,00 krSpecifikationer:Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.479-6844Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)Lav fremstillingspåvirkning - 479-6838Cryogenic tubes with writing areaCryogenic tubes with writing area3,60 mlU12,5×70 mmYesklarLog ind for tilgængelighedLog ind for tilgængelighed1 * 400 Items1 * 400 Items - 1.580,00 kr1.580,00 kr
Udsalg Gælder indtil kl 30/06/2026
Udsalg Gælder indtil kl 30/06/20261 * 400 Items1.580,00 krSpecifikationer:Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.479-6838Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)Lav fremstillingspåvirkning - 479-6839Cryogenic tubes with writing areaCryogenic tubes with writing area4,50 mlU12,5×92 mmYesklarLog ind for tilgængelighedLog ind for tilgængelighed1 * 300 Items1 * 300 Items - 1.150,00 kr1.150,00 kr
Udsalg Gælder indtil kl 30/06/2026
Udsalg Gælder indtil kl 30/06/20261 * 300 Items1.150,00 krSpecifikationer:Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.479-6839Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)Lav fremstillingspåvirkning - 479-3202Cryogenic tubes with writing areaCryogenic tubes with writing area4,50 mlU12,5×92 mmYesklarLog ind for tilgængelighed1 * 1.200 Items8.560,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.479-3202Environmentally PreferableMiljøcertificering - 479-6845Cryogenic tubes with writing areaCryogenic tubes with writing area4,50 mlU12,5×92 *** mmYesklarLog ind for tilgængelighedLog ind for tilgængelighed1 * 300 Items1 * 300 Items - 1.250,00 kr1.250,00 kr
Udsalg Gælder indtil kl 30/06/2026
Udsalg Gælder indtil kl 30/06/20261 * 300 Items1.250,00 krSpecifikationer:Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.479-6845Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)Lav fremstillingspåvirkning
Internal thread with silicone O-ring, without caps, non sterile
Produktinformation
- KapacitetGrundlagDiameter×HKasket inkluderetLågfarveTilgængelighedPrice
- 479-6852Cryogenic tubes with writing areaCryogenic tubes with writing area1,80 mlU12,5×48 mmNo—Log ind for tilgængelighedLog ind for tilgængelighed1 * 2.500 Items1 * 2.500 Items - 5.650,00 kr5.650,00 kr
Udsalg Gælder indtil kl 30/06/2026
Udsalg Gælder indtil kl 30/06/20261 * 2.500 Items5.650,00 krSpecifikationer:Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.479-6852Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)Lav fremstillingspåvirkning - 479-1159Cryogenic tubes with writing areaCryogenic tubes with writing area3,60 mlU12,5×70 mmNo—Log ind for tilgængelighedLog ind for tilgængelighed1 * 1.500 Items1 * 1.500 Items - 3.900,00 kr3.900,00 kr
Udsalg Gælder indtil kl 30/06/2026
Udsalg Gælder indtil kl 30/06/20261 * 1.500 Items3.900,00 krSpecifikationer:Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.479-1159Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)Lav fremstillingspåvirkning
Udvendigt gevind
Produktinformation
- KapacitetGrundlagDiameter×HKasket inkluderetLågfarveTilgængelighedPrice
- 479-6849Cryogenic tubesCryogenic tubes1,00 mlV12,5×41 * *** mmYesklarLog ind for tilgængelighedLog ind for tilgængelighed1 * 500 Items1 * 500 Items - 1.570,00 kr1.570,00 kr
Udsalg Gælder indtil kl 30/06/2026
Udsalg Gælder indtil kl 30/06/20261 * 500 Items1.570,00 krSpecifikationer:More
Specifications
Cat. No.479-6849Environmentally PreferableMiljøcertificering - 479-6846Cryogenic tubes with writing areaCryogenic tubes with writing area1,00 mlV12,5×41 *** mmYesklarLog ind for tilgængelighedLog ind for tilgængelighed1 * 500 Items1 * 500 Items - 1.690,00 kr1.690,00 kr
Udsalg Gælder indtil kl 30/06/2026
Udsalg Gælder indtil kl 30/06/20261 * 500 Items1.690,00 krSpecifikationer:More
Specifications
Cat. No.479-6846Environmentally PreferableMiljøcertificering - 479-6847Cryogenic tubes with writing areaCryogenic tubes with writing area1,80 mlU12,5×48 *** mmYesklarLog ind for tilgængelighedLog ind for tilgængelighed1 * 450 Items1 * 450 Items - 1.350,00 kr1.350,00 kr
Udsalg Gælder indtil kl 30/06/2026
Udsalg Gælder indtil kl 30/06/20261 * 450 Items1.350,00 krSpecifikationer:Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.479-6847Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringIRECSLav fremstillingspåvirkning - 479-6850Cryogenic tubesCryogenic tubes1,80 mlU12,5×48 * *** mmYesklarLog ind for tilgængelighedLog ind for tilgængelighed1 * 450 Items1 * 450 Items - 1.370,00 kr1.370,00 kr
Udsalg Gælder indtil kl 30/06/2026
Udsalg Gælder indtil kl 30/06/20261 * 450 Items1.370,00 krSpecifikationer:More
Specifications
Cat. No.479-6850Environmentally PreferableMiljøcertificering - 479-6848Cryogenic tubes with writing areaCryogenic tubes with writing area4,50 mlU12,5×91 *** mmYesklarLog ind for tilgængelighedLog ind for tilgængelighed1 * 300 Items1 * 300 Items - 1.100,00 kr1.100,00 kr
Udsalg Gælder indtil kl 30/06/2026
Udsalg Gælder indtil kl 30/06/20261 * 300 Items1.100,00 krSpecifikationer:Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.479-6848Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringIRECSLav fremstillingspåvirkning - 479-6836Cryogenic tubesCryogenic tubes4,50 mlU12,5×91 * *** mmYesklarLog ind for tilgængelighedLog ind for tilgængelighed1 * 300 Items1 * 300 Items - 1.040,00 kr1.040,00 kr
Udsalg Gælder indtil kl 30/06/2026
Udsalg Gælder indtil kl 30/06/20261 * 300 Items1.040,00 krSpecifikationer:Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.479-6836Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringIRECSLav fremstillingspåvirkning