VWR® ND20, Headspace Crimp Vials
Supplier: VWR Collection
Certificates
About this item
Clear and amber glass vials with a rounded or flat bottom, and volumes from 5 to 20 ml and closures. A rounded bottom vial is more sturdy and resistant to high pressure during the heating process. Flat bottom vials are more appropriate for certain instruments.
- Bredt låg som trykudlignings-sikkerhedslåg fås med et stort udvalg af forskellige septa
- Magnetiske låg hhv. magnetiske bimetallåg til CTC Combi PAL og Shimadzu AOC5000 autosamplere
- Pharma-Fix-septum med kun centralt lamineret PTFE har den bedste tæthed
- Vialerne kan tåle et højt indvendigt tryk i kraft af væggens tykkelse
* Til rør med flad krympekrave
** Til rør med affaset krympekrave
Related Information
CoC VWR Headspace Crimp Vials CoC VWR® ND20, Headspace Crimp Vials, Flat Neck CoC_VWRI548-0091_887052120003511 CoC_VWRI548-0091_88705212200311 CoC_VWRI548-0133_88705211900422
Mere
TDS_VWR_HEADSPACE_CRIMP_VIALS_ND20
Produktspecifikation
VWR® for chromatography columns, consumables and reagents
Produktlitteratur
Aluminium crimp cap, ND20 with central hole, 10 mm and septa
Product Information
Frequently Bought Together