Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample vials, WHEATON®
Sample vials, WHEATON®
Leverandør:   DWK Life Sciences
Sample vials, WHEATON®
Leverandør:  DWK Life Sciences
Certifikater
Sample vials, WHEATON®
Sample vials, WHEATON®
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Borosilicate glass sample vials. Threaded without screw cap (see 548-2030 or 548-2040).
Emballering: Packed in layers, wrapped.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Diameter×H
    Materiale
    Farve
    Kasket inkluderet
    Cap størrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 25,00 ml
    27,75×70 mm
    Glas
    klar
    No
    24-400
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 4.040,00 kr
    4.040,00 kr
    1 * 200 Items
       4.040,00 kr
  • 30,00 ml
    25×95 mm
    Glas
    klar
    No
    22-400
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 3.870,00 kr
    3.870,00 kr
    1 * 200 Items
       3.870,00 kr
  • 40,00 ml
    27,75×95 mm
    Glas
    ravfarvet
    No
    24-400
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 4.630,00 kr
    4.630,00 kr
    1 * 200 Items
       4.630,00 kr