ContactUsLinkComponent
VWR®, Mikroindsatser til bred åbning
VWR®, Mikroindsatser til bred åbning
Catalog # 548-0006
Supplier:  VWR Collection
undefined
VWR®, Mikroindsatser til bred åbning
Catalog # 548-0006
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Cap included:
    No
  • Ø×H:
    6×31 mm
  • Kapacitet:
    0,10 ml
  • Farve:
    klar
  • Beskrivelse:
    Micro-insert, 15 mm top
  • Seq:
    04
  • Environmentally Preferable:
  • Pakn:
    1.000