Orders LinkContactUsLinkComponent
Screw caps with liners, WHEATON®
Leverandør:   DWK Life Sciences
Screw caps with liners, WHEATON®
Leverandør:  DWK Life Sciences
Certifikater
Screw caps with liners, WHEATON®
Screw caps with liners, WHEATON®
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These PP screw caps have multi-purpose liners, which are made of three-ply co-extruded foamed low density PE core between two solid layers of low density PE.
  • For use with neutral pH to mild acid and alkali solutions
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Septum
    Tilgængelighed
    Price
  • 548-2040
    Skruelåg, GPI-gevindafslutning 18 - 400
    Skruelåg, GPI-gevindafslutning 18 - 400
    White PP, solid top
    Foamed PE
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 704,00 kr
    704,00 kr
    1 * 200 Items
       704,00 kr
  • 548-2041
    Skruelåg, GPI-gevindafslutning 20 - 400
    Skruelåg, GPI-gevindafslutning 20 - 400
    White PP, solid top
    Foamed PE
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 797,00 kr
    797,00 kr
    1 * 200 Items
       797,00 kr
  • 548-2042
    Skruelåg, GPI - gevindafslutning 22 - 400
    Skruelåg, GPI - gevindafslutning 22 - 400
    White PP, solid top
    Foamed PE
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 850,00 kr
    850,00 kr
    1 * 200 Items
       850,00 kr
  • 548-2043
    Skruelåg, GPI - gevindafslutning 24 - 400
    Skruelåg, GPI - gevindafslutning 24 - 400
    White PP, solid top
    Foamed PE
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 882,00 kr
    882,00 kr
    1 * 200 Items
       882,00 kr
  • 548-2044
    Skruelåg, GPI - gevindafslutning 33 - 400
    Skruelåg, GPI - gevindafslutning 33 - 400
    White PP, solid top
    Foamed PE
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 994,00 kr
    994,00 kr
    1 * 200 Items
       994,00 kr