Låg til vials med krave 8 mm, Chromacol™
548-1228
- Hårdhed:50° shore
- Septum:White silicone/red PTFE
- Model:8-AC-ST15
- Beskrivelse:8×5 mm crimplåg, med monteret hvid silikone 1,4 mm rød PTFE-pakning Foretrukket af ICI/Pharmacia-LKB
- Seq:08
- Tykkelse:1,3 mm
- Pakn:500