Envejsventiler
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Om denne vare
PP, transparent. Forhindrer tryktab og tilbageløb. Maksimalt driftstryk 2 bar og mindste driftstryk 0,07 bar ved stuetemperatur (20 °C).
- Meget god kemisk resistens
- Meget god termisk resistens, autoklaverbar
- Med koniske ender, der sikrer, at slangerne holdes fast
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PP, transparent. Forhindrer tryktab og tilbageløb. Maksimalt driftstryk 2 bar og mindste driftstryk 0,07 bar ved stuetemperatur (20 °C).
- Meget god kemisk resistens
- Meget god termisk resistens, autoklaverbar
- Med koniske ender, der sikrer, at slangerne holdes fast