Orders LinkContactUsLinkComponent
Sfæriske samlinger
Leverandør:   Lenz Laborglas
Sfæriske samlinger
Leverandør:  Lenz Laborglas
Certifikater
Sfæriske samlinger
Sfæriske samlinger
10 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas, klar.
  • Fremragende forseglingsegenskaber
  • Minimumskrav til ledsmøring
  • Ideel til brug som fleksible koblinger
Kugleformet bæger og muffe i tomme enhed. Indsmeltede kanter. Meget god kemisk resistens. Høj temperaturresistens. Minimal varmeudvidelse.
DIN 12244 (201-4215 and 201-0128 in addition to DIN), ISO 641
 : DIN 12244 (201-4215 og 201-0128 i henhold til DIN), ISO 641.
Product Family Options
Top
Produktinformation
  • Samlet længde
    Kugle
    Top
    Tilgængelighed
    Price
  • 100 mm
    -
    S 13/5
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 89,70 kr
    89,70 kr
    1 * 1 Items
       89,70 kr
  • 120 mm
    -
    S 19
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 83,20 kr
    83,20 kr
    1 * 1 Items
       83,20 kr
  • 120 mm
    -
    S 29
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 110,00 kr
    110,00 kr
    1 * 1 Items
       110,00 kr
  • 120 mm
    -
    S 35
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 126,00 kr
    126,00 kr
    1 * 1 Items
       126,00 kr
  • 120 mm
    -
    S 41
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 216,00 kr
    216,00 kr
    1 * 1 Items
       216,00 kr
Kolber
Produktinformation
  • Samlet længde
    Kugle
    Top
    Tilgængelighed
    Price
  • 120 mm
    S 13/5
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 82,60 kr
    82,60 kr
    1 * 1 Items
       82,60 kr
  • 120 mm
    S 19
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 86,20 kr
    86,20 kr
    1 * 1 Items
       86,20 kr
  • 120 mm
    S 29
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 114,00 kr
    114,00 kr
    1 * 1 Items
       114,00 kr
  • 120 mm
    S 35
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 126,00 kr
    126,00 kr
    1 * 1 Items
       126,00 kr
  • 120 mm
    S 41
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 224,00 kr
    224,00 kr
    1 * 1 Items
       224,00 kr