Orders LinkContactUsLinkComponent
Skærer, polymerslanger
Skærer, polymerslanger
Guillotine tubing cutter
Katalog # 554-1104
Leverandør:   VICI JOUR RESEARCH
Skærer, polymerslanger
Katalog # 554-1104
Leverandør:  VICI JOUR RESEARCH
Skærer, polymerslanger
Skærer, polymerslanger
Guillotine tubing cutter
Price
159,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Til afskæring af slanger i PTFE, PEEK og andre polymerer.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Guillotine tubing cutter