Slangeklemme
Tubing clip, plastic tube to beaker cup
Katalog # 554-1125
Leverandør: VICI JOUR RESEARCH
Gå til:
Product Details & Documents
Dette er en praktisk lille enhed til at holde slangen til opløsningsmiddel i opløsningsmidlet.
- Fastgør ¹/₁₆"eller ¹/₈" slanger til bægerglas, kolber eller flasker
- Fjeder i rustfrit stål for lang levetid
Vægtykkelse: Op til 4 mm.
Specifikationer
- Beskrivelse:Tubing clip, plastic tube to beaker cup