Orders LinkContactUsLinkComponent
Slangeklemme
Slangeklemme
Tubing clip, plastic tube to beaker cup
Katalog # 554-1125
Leverandør:   VICI JOUR RESEARCH
Slangeklemme
Katalog # 554-1125
Leverandør:  VICI JOUR RESEARCH
Slangeklemme
Slangeklemme
Tubing clip, plastic tube to beaker cup
Price
232,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 Items
Product Details & Documents
Dette er en praktisk lille enhed til at holde slangen til opløsningsmiddel i opløsningsmidlet.
  • Fastgør ¹/₁₆"eller ¹/₈" slanger til bægerglas, kolber eller flasker
  • Fjeder i rustfrit stål for lang levetid
Vægtykkelse: Op til 4 mm.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Tubing clip, plastic tube to beaker cup