Kapillærslange
PEEK.
- Kan modstå kontinuerligt tryk uden opsvulmning
- Non-permeabel over for organiske opløsningsmidler
- Inert og biokompatibel
- Farvetkodet for hver diameter
Upåvirket af buffere med høj styrke, haloidsalte eller aggressive mobilfaser, der nedbryder rustfrit stål.
Caution: Advarsel: Dichlormethan, THF og DMSO kan forårsage opsvulmning i PEEK. Koncentreret saltpetersyre og svovlsyre kan angribe PEEK
PEEK.
- Kan modstå kontinuerligt tryk uden opsvulmning
- Non-permeabel over for organiske opløsningsmidler
- Inert og biokompatibel
- Farvetkodet for hver diameter
Upåvirket af buffere med høj styrke, haloidsalte eller aggressive mobilfaser, der nedbryder rustfrit stål.
Caution: Advarsel: Dichlormethan, THF og DMSO kan forårsage opsvulmning i PEEK. Koncentreret saltpetersyre og svovlsyre kan angribe PEEK
Product Family Options
- Beskrivelse
- I-Ø 0,05 mm, O-Ø 1/16, orange striped, max. 434 bar1 * 3 m959,00 kr
- I-Ø 0,075 mm, O-Ø 1/16, green striped, max. 428 bar1 * 3 m959,00 kr
- I-Ø 0,1 mm, O-Ø 1/16, black striped, max. 420 bar1 * 3 m913,00 kr
- I-Ø 0,13 mm, O-Ø 1/16", røde striber, maks. 420 bar1 * 3 m643,00 kr
- I-Ø 0,17 mm, O-Ø 1/16", gule striber, maks. 400 bar1 * 3 m643,00 kr
- I-Ø 0,25 mm, O-Ø 1/16", blå striber, maks. 400 bar1 * 3 m580,00 kr
- I-Ø 0,50 mm, O-Ø 1/16", orange striber, maks. 350 bar1 * 3 m580,00 kr
- I-Ø 1,00 mm, O-Ø 1/16", grå striber, maks. 165 bar1 * 3 m580,00 kr
- I-Ø 1,4 mm, O-Ø 1/16, black striped, max. 52 bar1 * 3 m580,00 kr
- I-Ø 0,75 mm, O-Ø 1/16", grønne striber, maks. 350 bar1 * 3 m498,00 kr
- I-Ø 0,05 mm, O-Ø 1/16, orange striped, max. 434 bar1 * 5 m1.570,00 kr
- I-Ø 0,075 mm, O-Ø 1/16, green striped, max. 428 bar1 * 5 m1.570,00 kr
- I-Ø 0,1 mm, O-Ø 1/16, black striped, max. 420 bar1 * 5 m1.500,00 kr
- I-Ø 0,13 mm, O-Ø 1/16, red striped, max. 420 bar1 * 5 m1.050,00 kr
- I-Ø 0,18 mm, O-Ø 1/16, yellow striped, max. 400 bar1 * 5 m1.050,00 kr
- I-Ø 0,25 mm, O-Ø 1/16, blue striped, max. 386 bar1 * 5 m942,00 kr
- I-Ø 0,5 mm, O-Ø 1/16, orange striped, max. 310 bar1 * 5 m942,00 kr
- I-Ø 1,4 mm, O-Ø 1/16, black striped, max. 52 bar1 * 5 m942,00 kr
- I-Ø 0,75 mm, O-Ø 1/16, green striped, max. 240 bar1 * 5 m803,00 kr
- I-Ø 0,05 mm, O-Ø 1/16, orange striped, max. 434 bar1 * 10 m3.070,00 kr
- I-Ø 0,075 mm, O-Ø 1/16, green striped, max. 428 bar1 * 10 m3.070,00 kr
- I-Ø 0,1 mm, O-Ø 1/16, black striped, max. 420 bar1 * 10 m2.920,00 kr
- I-Ø 0,13 mm, O-Ø 1/16, red striped, max. 420 bar1 * 10 m2.050,00 kr
- I-Ø 0,18 mm, O-Ø 1/16, yellow striped, max. 400 bar1 * 10 m2.050,00 kr
- I-Ø 0,25 mm, O-Ø 1/16, blue striped, max. 386 bar1 * 10 m1.860,00 kr
- I-Ø 0,5 mm, O-Ø 1/16, orange striped, max. 310 bar1 * 10 m1.860,00 kr
- I-Ø 1 mm, O-Ø 1/16, grey striped, max. 165 bar1 * 10 m1.860,00 kr
- I-Ø 1,4 mm, O-Ø 1/16, black striped, max. 52 bar1 * 10 m1.860,00 kr
- I-Ø 0,75 mm, O-Ø 1/16, green striped, max. 240 bar1 * 10 m1.600,00 kr
- I-Ø 0,13 mm, O-Ø 1/16, red solid, max. 420 bar1 * 10 m1.860,00 kr
- I-Ø 0,18 mm, O-Ø 1/16, yellow solid, max. 400 bar1 * 10 m1.860,00 kr
- I-Ø 0,25 mm, O-Ø 1/16, blue solid, max. 386 bar1 * 10 m1.860,00 kr
- I-Ø 0,5 mm, O-Ø 1/16, orange solid, max. 310 bar1 * 10 m1.860,00 kr
- I-Ø 0,75 mm, O-Ø 1/16, green solid, max. 240 bar1 * 10 m1.860,00 kr
- I-Ø 0,05 mm, O-Ø 1/16, orange striped, max. 434 bar1 * 25 m6.950,00 kr
- I-Ø 0,075 mm, O-Ø 1/16, green striped, max. 428 bar1 * 25 m6.950,00 kr
- I-Ø 0,1 mm, O-Ø 1/16, black striped, max. 420 bar1 * 25 m6.640,00 kr
- I-Ø 0,13 mm, O-Ø 1/16, red striped, max. 420 bar1 * 25 m4.650,00 kr
- I-Ø 0,18 mm, O-Ø 1/16, yellow striped, max. 400 bar1 * 25 m4.650,00 kr
- I-Ø 0,25 mm, O-Ø 1/16, blue striped, max. 386 bar1 * 25 m4.210,00 kr
- I-Ø 0,5 mm, O-Ø 1/16, orange striped, max. 310 bar1 * 25 m4.210,00 kr
- I-Ø 1 mm, O-Ø 1/16, grey striped, max. 165 bar1 * 25 m4.210,00 kr
- I-Ø 1,4 mm, O-Ø 1/16, black striped, max. 52 bar1 * 25 m4.210,00 kr
- I-Ø 0,75 mm, O-Ø 1/16, green striped, max. 240 bar1 * 25 m3.600,00 kr