Orders LinkContactUsLinkComponent
Flangesæt, Easy-Flange
Flangesæt, Easy-Flange
Easy flangesæt
Katalog # 554-1042
Leverandør:   VICI JOUR RESEARCH
Flangesæt, Easy-Flange
Katalog # 554-1042
Leverandør:  VICI JOUR RESEARCH
Flangesæt, Easy-Flange
Flangesæt, Easy-Flange
Easy flangesæt
Price
3.890,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
The Easy-Flange flange-rolling tool has been developed for flanging all PTFE and PTFE-like tubes with Ext.Ø between ¹/₁₆' and ¹/₈' where fittings requiring a flange.
  • Praktisk værktøj til perfekte flanger
  • Værktøjet former flangen ved mekanisk påvirkning, ingen varme eller elektricitet er påkrævet
  • Ingen kontaminering
 : Sættet indeholder flangeskive med 0,5 mm SS stift til PEEK-slanger; flangeskive med 0,8 mm polymerstift; flangeskive med 0,8 mm titaniumstift; flangeskive med 1,3 mm polymerstift; flangeskive med 1,3 mm titaniumstift; præcisionskapillarrørsklipper; PTFE-slange 1/16' × 0,75 mm × 3 m.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Easy flangesæt
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Flanging disc with 1,3 mm polymer pin
    Flanging disc with 1,3 mm polymer pin
    JOURJR-201536
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 274,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Flanging clamp pair
    Flanging clamp pair
    JOURJR-201531
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.290,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Flanging disc with 1,3 mm titanium pin
    Flanging disc with 1,3 mm titanium pin
    546-1387
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 450,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Flanging disc with 0,8 mm polymer pin
    Flanging disc with 0,8 mm polymer pin
    JOURJR-201541
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 274,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Flanging disc with 0,8 mm titanium pin
    Flanging disc with 0,8 mm titanium pin
    546-1379
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 450,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Flanging disc with 1,0 mm polymer pin
    Flanging disc with 1,0 mm polymer pin
    JOURJR-201662
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 268,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Flanging disc with 0,5 mm stainless steel pin for PEEK tubing
    Flanging disc with 0,5 mm stainless steel pin for PEEK tubing
    JOURJR-202235
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 450,00 kr