Orders LinkContactUsLinkComponent
Slanger
Slanger
Leverandør:   VICI JOUR RESEARCH
Slanger
Leverandør:  VICI JOUR RESEARCH
Certifikater
Slanger
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
SS316 svejset under inert gas.
  • Smooth internal surface
  • Soft annealed OD for easy ferrule connections
En bred vifte af størrelser til HPLC og GC applikationer. Slanger kan modstå en trykeffekt på min. 315 bar (4600 psi).
Product Family Options
Produktinformation
  • Ø indv.
    Udv.Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 2,10 mm
    1/8"=3,2 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 m
    1 * 3 m - 393,00 kr
    393,00 kr
    1 * 3 m
       393,00 kr
  • 0,18 mm
    1/16"=1,6 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 m
    1 * 3 m - 564,00 kr
    564,00 kr
    1 * 3 m
       564,00 kr
  • 0,25 mm
    1/16"=1,6 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 m
    1 * 3 m - 564,00 kr
    564,00 kr
    1 * 3 m
       564,00 kr
  • 0,50 mm
    1/16"=1,6 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 m
    1 * 3 m - 511,00 kr
    511,00 kr
    1 * 3 m
       511,00 kr
  • 1,00 mm
    1/16"=1,6 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 m
    1 * 3 m - 367,00 kr
    367,00 kr
    1 * 3 m
       367,00 kr
  • 0,75 mm
    1/16"=1,6 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 m
    1 * 3 m - 417,00 kr
    417,00 kr
    1 * 3 m
       417,00 kr