Orders LinkContactUsLinkComponent
Slanger, PVC
Leverandør:   DEUTSCH NEUMANN
Slanger, PVC
Leverandør:  DEUTSCH NEUMANN
Certifikater
Slanger, PVC
45 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PVC, transparent.
  • High flexibility, good chemical resistance
  • Smooth both inside and out, excellent resistance to abrasion
  • Good value, large size rolls
Universalslange til en lang række anvendelsesområder. Den foretrukne løsning, når væskers flow skal kunne observeres. Ikke egnet til brug under vakuum eller tryk.
Temperature resistance: −20 to +60 °C
Hardness (Shore durometer A): 77
Product Family Options
Produktinformation
  • Rør int.Ø
    Vægtykkelse
    Rør udv.Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 1,00 mm
    0,40 mm
    1,80 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 m
    1 * 100 m - 835,00 kr
    835,00 kr
    1 * 100 m
       835,00 kr
  • 1,50 mm
    0,30 mm
    2,10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 m
    1 * 100 m - 697,00 kr
    697,00 kr
    1 * 100 m
       697,00 kr
  • 2,00 mm
    0,50 mm
    3,00 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 m
    1 * 100 m - 1.140,00 kr
    1.140,00 kr
    1 * 100 m
       1.140,00 kr
  • 2,00 mm
    1,00 mm
    4,00 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 m
    1 * 100 m - 509,00 kr
    509,00 kr
    1 * 100 m
       509,00 kr
  • 3,00 mm
    0,50 mm
    4,00 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 m
    1 * 100 m - 1.340,00 kr
    1.340,00 kr
    1 * 100 m
       1.340,00 kr
  • 3,00 mm
    1,00 mm
    5,00 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 m
    1 * 100 m - 578,00 kr
    578,00 kr
    1 * 100 m
       578,00 kr
  • 3,00 mm
    1,50 mm
    6,00 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 m
    1 * 100 m - 1.150,00 kr
    1.150,00 kr
    1 * 100 m
       1.150,00 kr
  • 4,00 mm
    0,50 mm
    5,00 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 m
    1 * 100 m - 1.540,00 kr
    1.540,00 kr
    1 * 100 m
       1.540,00 kr
  • 4,00 mm
    1,00 mm
    6,00 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 m
    1 * 100 m - 722,00 kr
    722,00 kr
    1 * 100 m
       722,00 kr
  • 4,00 mm
    1,50 mm
    7,00 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 m
    1 * 100 m - 1.440,00 kr
    1.440,00 kr
    1 * 100 m
       1.440,00 kr
  • 4,00 mm
    2,00 mm
    8,00 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 m
    1 * 100 m - 1.700,00 kr
    1.700,00 kr
    1 * 100 m
       1.700,00 kr
  • 5,00 mm
    1,00 mm
    7,00 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 m
    1 * 100 m - 1.600,00 kr
    1.600,00 kr
    1 * 100 m
       1.600,00 kr
  • 5,00 mm
    1,50 mm
    8,00 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 m
    1 * 100 m - 1.640,00 kr
    1.640,00 kr
    1 * 100 m
       1.640,00 kr
  • 5,00 mm
    2,00 mm
    9,00 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 m
    1 * 100 m - 2.170,00 kr
    2.170,00 kr
    1 * 100 m
       2.170,00 kr
  • 6,00 mm
    1,00 mm
    8,00 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 m
    1 * 100 m - 2.590,00 kr
    2.590,00 kr
    1 * 100 m
       2.590,00 kr
  • 6,00 mm
    1,50 mm
    9,00 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 m
    1 * 100 m - 1.590,00 kr
    1.590,00 kr
    1 * 100 m
       1.590,00 kr
  • 8,00 mm
    2,00 mm
    12,00 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 m
    1 * 50 m - 1.410,00 kr
    1.410,00 kr
    1 * 50 m
       1.410,00 kr
  • 9,00 mm
    1,50 mm
    12,00 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 m
    1 * 50 m - 1.060,00 kr
    1.060,00 kr
    1 * 50 m
       1.060,00 kr
  • 10,00 mm
    1,50 mm
    13,00 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 m
    1 * 50 m - 1.410,00 kr
    1.410,00 kr
    1 * 50 m
       1.410,00 kr
  • 10,00 mm
    2,00 mm
    14,00 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 m
    1 * 50 m - 1.610,00 kr
    1.610,00 kr
    1 * 50 m
       1.610,00 kr
  • 10,00 mm
    3,00 mm
    16,00 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 m
    1 * 50 m - 2.640,00 kr
    2.640,00 kr
    1 * 50 m
       2.640,00 kr
  • 10,00 mm
    3,00 mm
    16,00 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 m
    1 * 50 m - 2.640,00 kr
    2.640,00 kr
    1 * 50 m
       2.640,00 kr
  • 12,00 mm
    1,50 mm
    15,00 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 m
    1 * 50 m - 1.720,00 kr
    1.720,00 kr
    1 * 50 m
       1.720,00 kr
  • 12,00 mm
    2,00 mm
    16,00 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 m
    1 * 50 m - 1.950,00 kr
    1.950,00 kr
    1 * 50 m
       1.950,00 kr
  • 12,00 mm
    3,00 mm
    18,00 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 m
    1 * 50 m - 3.140,00 kr
    3.140,00 kr
    1 * 50 m
       3.140,00 kr
  • 13,00 mm
    2,00 mm
    17,00 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 m
    1 * 50 m - 2.320,00 kr
    2.320,00 kr
    1 * 50 m
       2.320,00 kr
  • 13,00 mm
    3,00 mm
    19,00 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 m
    1 * 50 m - 3.230,00 kr
    3.230,00 kr
    1 * 50 m
       3.230,00 kr
  • 15,00 mm
    2,00 mm
    19,00 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 m
    1 * 50 m - 2.720,00 kr
    2.720,00 kr
    1 * 50 m
       2.720,00 kr
  • 16,00 mm
    2,00 mm
    20,00 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 m
    1 * 50 m - 2.410,00 kr
    2.410,00 kr
    1 * 50 m
       2.410,00 kr
  • 19,00 mm
    4,00 mm
    27,00 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 m
    1 * 50 m - 7.260,00 kr
    7.260,00 kr
    1 * 50 m
       7.260,00 kr
  • 20,00 mm
    3,00 mm
    26,00 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 m
    1 * 50 m - 4.450,00 kr
    4.450,00 kr
    1 * 50 m
       4.450,00 kr
  • 22,00 mm
    3,00 mm
    28,00 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 m
    1 * 50 m - 4.840,00 kr
    4.840,00 kr
    1 * 50 m
       4.840,00 kr
  • 25,00 mm
    4,00 mm
    34,00 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 m
    1 * 1 m - 150,00 kr
    150,00 kr
    1 * 1 m
       150,00 kr
  • 30,00 mm
    4,50 mm
    39,00 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 m
    1 * 25 m - 5.000,00 kr
    5.000,00 kr
    1 * 25 m
       5.000,00 kr
  • 35,00 mm
    5,00 mm
    45,00 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 m
    1 * 1 m - 258,00 kr
    258,00 kr
    1 * 1 m
       258,00 kr
  • 40,00 mm
    5,00 mm
    50,00 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 m
    1 * 1 m - 290,00 kr
    290,00 kr
    1 * 1 m
       290,00 kr
  • 18,00 mm
    2,50 mm
    23,00 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 m
    1 * 50 m - 4.500,00 kr
    4.500,00 kr
    1 * 50 m
       4.500,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • 6,00 mm
    2,00 mm
    10,00 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 m
    1 * 100 m - 223.580,00 kr
    223.580,00 kr
    1 * 100 m
       223.580,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • 7,00 mm
    1,50 mm
    10,00 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 m
    1 * 100 m - 1.810,00 kr
    1.810,00 kr
    1 * 100 m
       1.810,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • 8,00 mm
    1,50 mm
    11,00 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 m
    1 * 100 m - 2.020,00 kr
    2.020,00 kr
    1 * 100 m
       2.020,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • 8,00 mm
    2,00 mm
    12,00 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 m
    1 * 100 m - 2.820,00 kr
    2.820,00 kr
    1 * 100 m
       2.820,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • 2,00 mm
    1,00 mm
    4,00 mm
    Discontinued
  • 3,00 mm
    0,50 mm
    4,00 mm
    Discontinued
  • 4,00 mm
    1,50 mm
    7,00 mm
    Discontinued
  • 7,00 mm
    2,00 mm
    11,00 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 m
    1 * 1 m - 26,90 kr
    26,90 kr
    1 * 1 m
       26,90 kr
  • 8,00 mm
    1,00 mm
    10,00 mm
    Discontinued
  • 9,00 mm
    1,50 mm
    12,00 mm
    Discontinued
  • 9,00 mm
    2,00 mm
    13,00 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 m
    1 * 1 m - 35,00 kr
    35,00 kr
    1 * 1 m
       35,00 kr
  • 10,00 mm
    2,00 mm
    14,00 mm
    Discontinued
  • 8,00 mm
    1,50 mm
    11,00 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 m
    1 * 100 m - 2.020,00 kr
    2.020,00 kr
    1 * 100 m
       2.020,00 kr
  • 6,00 mm
    2,00 mm
    10,00 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 m
    1 * 100 m - 2.240,00 kr
    2.240,00 kr
    1 * 100 m
       2.240,00 kr