Orders LinkContactUsLinkComponent
Luftudtag
4 mm, 180 mm
  201-2610
Luftudtag
  201-2610
Luftudtag
Luftudtag
4 mm, 180 mm
39,40 kr
1 * 1 Items
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Hul, modvirker stænk ved kogning.
  • Ø:
    4 mm
  • Længde:
    180 mm