Orders LinkContactUsLinkComponent
Closures for test tubes and flasks
Leverandør:   JAECE INDUSTRIES
Closures for test tubes and flasks
Leverandør:  JAECE INDUSTRIES
Certifikater
Closures for test tubes and flasks
Closures for test tubes and flasks
7 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Identy-plug.
Plastic/foam plugs provide a snug fit, yet permit air flow; springs back to original shape after repeated use; autoclavable and chemically resistant.
Cotton cheesecloth.
100% pure cotton, very absorbent and low linting; 28×24 thread count.
Bleached cotton balls.
Available large or medium.
Product Family Options
Identi-plug
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • JAECL800-A
    Identi-plug foam plugs, Ø 6 - 13 mm
    Identi-plug foam plugs, Ø 6 - 13 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1.300,00 kr
    1.300,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1.300,00 kr
  • JAECL800-B
    Identi-plug foam plugs, Ø 14 - 20 mm
    Identi-plug foam plugs, Ø 14 - 20 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 2.570,00 kr
    2.570,00 kr
    1 * 1.000 Items
       2.570,00 kr
  • 734-1262
    Identi-plug skumpropper, Ø 21 - 26 mm
    Identi-plug skumpropper, Ø 21 - 26 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 400 Items
    1 * 400 Items - 2.250,00 kr
    2.250,00 kr
    1 * 400 Items
       2.250,00 kr
  • JAECL800-D
    Identi-plug foam plugs, Ø 35 - 45 mm
    Identi-plug foam plugs, Ø 35 - 45 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 779,00 kr
    779,00 kr
    1 * 100 Items
       779,00 kr
Cotton cheesecloth
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • 734-1264
    Bomuldsostelærred, kvalitet 50
    Bomuldsostelærred, kvalitet 50
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 700 Items
    1 * 700 Items - 12.970,00 kr
    12.970,00 kr
    1 * 700 Items
       12.970,00 kr
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Bleached cotton balls
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • 734-1266
    Vatkugler, medium, ikke-sterile
    Vatkugler, medium, ikke-sterile
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2.000 Items
    1 * 2.000 Items - 453,19 kr
    453,19 kr
    1 * 2.000 Items
       453,19 kr
  • 734-1265
    Vatkugler, store, ikke-sterile
    Vatkugler, store, ikke-sterile
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2.000 Items
    1 * 2.000 Items - 906,38 kr
    906,38 kr
    1 * 2.000 Items
       906,38 kr
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information