Orders LinkContactUsLinkComponent
Reagent glassware cleaner
Reagent glassware cleaner
Supplier:   DEUTSCH NEUMANN
Reagent glassware cleaner
Supplier:  DEUTSCH NEUMANN
Certifikater
Reagent glassware cleaner
Reagent glassware cleaner
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Natural rubber or silicone.
  • With hole for rods with 5/6 mm diameter
  • Soft and flexible
  • In 3 models available
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Beskrivelse
    Farve
    Availability
    Price
  • Test tube wiper, rod-shaped, rubber, 7×38 mm
    grå
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 74,10 kr
    74,10 kr
    1 * 5 Items
       74,10 kr
  • Test tube wiper, rod-shaped, rubber, 7×38 mm
    rød
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 19,70 kr
    19,70 kr
    1 * 1 Items
       19,70 kr
  • Test tube wiper, spade shape, rubber, 36×33 mm
    grå
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 69,50 kr
    69,50 kr
    1 * 5 Items
       69,50 kr
  • Test tube wiper, spade shape, rubber, 36×33 mm
    rød
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 23,30 kr
    23,30 kr
    1 * 1 Items
       23,30 kr
  • Test tube wiper, spade shape, silicone, 36×33 mm
    transparent
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 33,20 kr
    33,20 kr
    1 * 1 Items
       33,20 kr
  • Test tube wiper, 4-leaf, rubber, 30×38 mm
    grå
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 684,00 kr
    684,00 kr
    1 * 10 Items
       684,00 kr