Test tubes, Corning® Gosselin™
Leverandør: Corning
Om denne vare
PS, clear and PP translucent. A range of tubes with conical or round bottoms manufactured under aseptic conditions or sterilised by irradiation.
- PS tubes crystal clear
- PP shock resistant and translucent
Suitable for sampling for laboratory testing.
: Available with or without caps.
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PS, clear and PP translucent. A range of tubes with conical or round bottoms manufactured under aseptic conditions or sterilised by irradiation.
- PS tubes crystal clear
- PP shock resistant and translucent
Suitable for sampling for laboratory testing.
: Available with or without caps.
Specifications for Product Family
Specifikationer
- Catalog No:
- GOSSCC21-02
- 212-5159
- 212-5157
- Environmentally Preferable:
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Miljøcertificering:
- RECs, ISO 14001 - Borre
- RECs, ISO 14001 - Borre
- RECs, ISO 14001 - Borre
Specifikationer
Product Family Options
Conical bottom
Produktinformation
- KapacitetLængdeUdv.ØLukkestørrelseMaterialeVersionTilgængelighedPrice
- Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.GOSSCC21-02Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringRECs, ISO 14001 - BorreLav fremstillingspåvirkning
Round bottom
Produktinformation
- KapacitetLængdeUdv.ØLukkestørrelseMaterialeVersionTilgængelighedPrice
- Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.212-5159Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringRECs, ISO 14001 - BorreLav fremstillingspåvirkning - Specifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.212-5157Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringRECs, ISO 14001 - BorreLav fremstillingspåvirkning