Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes, Corning® Gosselin™
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   Corning
Test tubes, Corning® Gosselin™
Leverandør:  Corning
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
Test tubes, Corning® Gosselin™
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PS, clear and PP translucent. A range of tubes with conical or round bottoms manufactured under aseptic conditions or sterilised by irradiation.
  • PS tubes crystal clear
  • PP shock resistant and translucent
Suitable for sampling for laboratory testing.
 : Available with or without caps.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • GOSSCC21-02
  • 212-5159
  • 212-5157
  • Environmentally Preferable:
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Miljøcertificering:
  • RECs, ISO 14001 - Borre
  • RECs, ISO 14001 - Borre
  • RECs, ISO 14001 - Borre
Specifikationer
Product Family Options
Conical bottom
Produktinformation
  • Kapacitet
    Længde
    Udv.Ø
    Lukkestørrelse
    Materiale
    Version
    Tilgængelighed
    Price
  • 10 ml
    82 mm
    21 mm
    Lige prop
    PS
    sterile
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 2.430,00 kr
    2.430,00 kr
    1 * 1.000 Items
       2.430,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    GOSSCC21-02
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    RECs, ISO 14001 - Borre
      Lav fremstillingspåvirkning
Round bottom
Produktinformation
  • Kapacitet
    Længde
    Udv.Ø
    Lukkestørrelse
    Materiale
    Version
    Tilgængelighed
    Price
  • 3,5 ml
    75 mm
    12 mm
    Prop m lameller
    PS
    sterile
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2.500 Items
    1 * 2.500 Items - 4.200,00 kr
    4.200,00 kr
    1 * 2.500 Items
       4.200,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    212-5159
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    RECs, ISO 14001 - Borre
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 3,5 ml
    75 mm
    12 mm
    Prop m lameller
    PP
    sterile
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2.500 Items
    1 * 2.500 Items - 4.250,00 kr
    4.250,00 kr
    1 * 2.500 Items
       4.250,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    212-5157
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    RECs, ISO 14001 - Borre
      Lav fremstillingspåvirkning