Orders LinkContactUsLinkComponent
Tubes in polystyrene with screw cap
Tubes in polystyrene with screw cap
Tubes in polystyrene with screw cap
Certifikater
Tubes in polystyrene with screw cap
Tubes in polystyrene with screw cap
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Polystyrene, clear, with red screw cap.
  • Sterile, individually or in the rack with 108 tubes in sterile packed available
  • Non graduated
  • Good thermal and chemical resistance
Universal tubes with round bottom for a wide range of applications.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Længde
    Udv.Ø
    Pakket
    Model
    Tilgængelighed
    Price
  • 10 ml
    100 mm
    16 mm
    sterile, pakket enkeltvis
    Sterile
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 750 Items
    1 * 750 Items - 3.430,00 kr
    3.430,00 kr
    1 * 750 Items
       3.430,00 kr
  • 19 ml
    150 mm
    16 mm
    sterile, pakket enkeltvis
    Sterile
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 2.340,00 kr
    2.340,00 kr
    1 * 500 Items
       2.340,00 kr
  • 10 ml
    100 mm
    16 mm
    on racks sterile packed
    Sterile
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 704 Items
    1 * 704 Items - 3.220,00 kr
    3.220,00 kr
    1 * 704 Items
       3.220,00 kr
  • 19 ml
    150 mm
    16 mm
    on racks sterile packed
    Sterile
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 704 Items
    1 * 704 Items - 3.300,00 kr
    3.300,00 kr
    1 * 704 Items
       3.300,00 kr