Orders LinkContactUsLinkComponent
Reagensglas
 :   KARTELL
Reagensglas
 :  KARTELL
Reagensglas
Reagensglas
PS, transparent eller PP, semi-transparent.
  • PS: Good thermal and chemical resistance
  • PP: Excellent thermal and chemical resistance, autoclavable
  • Robust, economical
Universalrør til en lang række anvendelsesområder.
Product Family Options
  • Kapacitet
    Længde
    Udv.Ø
    Materiale
    Model
  • 3 ml
    55 mm
    11,5 mm
    PP
    Coagulometer
    1 * 5.000 Items
    1 * 5.000 Items - 1.250,00 kr
    1.250,00 kr
    1 * 5.000 Items
       1.250,00 kr
  • 5 ml
    70 mm
    11 mm
    PS
    RIA
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 285,00 kr
    285,00 kr
    1 * 1.000 Items
       285,00 kr
  • 3 ml
    55 mm
    11,5 mm
    PS
    coagulometer
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 421,00 kr
    421,00 kr
    1 * 1.000 Items
       421,00 kr
  • 5 ml
    75 mm
    12 mm
    PS
    Cylinder-formet
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 308,00 kr
    308,00 kr
    1 * 1.000 Items
       308,00 kr
  • 5 ml
    75 mm
    13 mm
    PS
    Cylindrical
    1 * 4.000 Items
    1 * 4.000 Items - 1.550,00 kr
    1.550,00 kr
    1 * 4.000 Items
       1.550,00 kr
  • 10 ml
    105 mm
    16 mm
    PS
    Konisk
    1 * 2.000 Items
    1 * 2.000 Items - 1.210,00 kr
    1.210,00 kr
    1 * 2.000 Items
       1.210,00 kr
  • 10 ml
    100 mm
    16 mm
    PS
    Cylindrical
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 290,00 kr
    290,00 kr
    1 * 500 Items
       290,00 kr
  • 20 ml
    150 mm
    16 mm
    PS
    Cylindrical
    1 * 850 Items
    1 * 850 Items - 1.200,00 kr
    1.200,00 kr
    1 * 850 Items
       1.200,00 kr