Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes without rim, heavy wall
Test tubes without rim, heavy wall
Leverandør:   SciLabware
Test tubes without rim, heavy wall
Leverandør:  SciLabware
Certifikater
Test tubes without rim, heavy wall
Test tubes without rim, heavy wall
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Pyrex®, borosilicate glass, heavy wall.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
High quality test tubes designed and constructed for optimum performance. Rimless test tubes with a heavy wall to provide extra mechanical strength. Improved user safety.
Certifications: ISO 4142
Product Family Options
Produktinformation
  • Længde
    Udv.Ø
    Vægtykkelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 150 mm
    24 mm
    1,8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 3.810,00 kr
    3.810,00 kr
    1 * 100 Items
       3.810,00 kr
  • 160 mm
    16 mm
    1,8 mm
    Discontinued
  • 125 mm
    16 mm
    1,8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.730,00 kr
    1.730,00 kr
    1 * 100 Items
       1.730,00 kr
  • 150 mm
    16 mm
    1,8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.730,00 kr
    1.730,00 kr
    1 * 100 Items
       1.730,00 kr