Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes with rim
Leverandør:   SciLabware
Test tubes with rim
Leverandør:  SciLabware
Certifikater
Test tubes with rim
Test tubes with rim
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, heavy wall.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
Heavy wall to provide extra mechanical strength. Robust construction reduces possibility of breakages. Improved user safety.
 : ISO 4142
Product Family Options
Produktinformation
  • Længde
    Udv.Ø
    Vægtykkelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 125 mm
    16 mm
    1,8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.310,00 kr
    1.310,00 kr
    1 * 100 Items
       1.310,00 kr
  • 150 mm
    16 mm
    1,8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.550,00 kr
    1.550,00 kr
    1 * 100 Items
       1.550,00 kr
  • 150 mm
    18 mm
    1,8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.730,00 kr
    1.730,00 kr
    1 * 100 Items
       1.730,00 kr
  • 150 mm
    24 mm
    1,8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 3.420,00 kr
    3.420,00 kr
    1 * 100 Items
       3.420,00 kr