Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes without rim, heavy wall
Leverandør:   SciLabware
Test tubes without rim, heavy wall
Leverandør:  SciLabware
Certifikater
Test tubes without rim, heavy wall
Test tubes without rim, heavy wall
11 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
High quality test tubes designed and constructed for optimum performance. Medium walled, robust.
ISO 4142
 : ISO 4142
Product Family Options
Produktinformation
  • Længde
    Udv.Ø
    Vægtykkelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 75 mm
    10 mm
    1,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 571,00 kr
    571,00 kr
    1 * 100 Items
       571,00 kr
  • 75 mm
    12 mm
    1,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 621,00 kr
    621,00 kr
    1 * 100 Items
       621,00 kr
  • 100 mm
    12 mm
    1,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 671,00 kr
    671,00 kr
    1 * 100 Items
       671,00 kr
  • 100 mm
    16 mm
    1,2 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.070,00 kr
    1.070,00 kr
    1 * 100 Items
       1.070,00 kr
  • 100 mm
    10 mm
    1,0 mm
    Discontinued
  • 125 mm
    16 mm
    1,2 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.070,00 kr
    1.070,00 kr
    1 * 100 Items
       1.070,00 kr
  • 140 mm
    14 mm
    1,0 mm
    Discontinued
  • 150 mm
    16 mm
    1,2 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.170,00 kr
    1.170,00 kr
    1 * 100 Items
       1.170,00 kr
  • 150 mm
    18 mm
    1,2 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.290,00 kr
    1.290,00 kr
    1 * 100 Items
       1.290,00 kr
  • 150 mm
    24 mm
    1,2 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.870,00 kr
    1.870,00 kr
    1 * 100 Items
       1.870,00 kr
  • 160 mm
    16 mm
    1,2 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 889,00 kr
    889,00 kr
    1 * 100 Items
       889,00 kr
  • 180 mm
    18 mm
    1,2 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.080,00 kr
    1.080,00 kr
    1 * 100 Items
       1.080,00 kr
  • 200 mm
    24 mm
    1,2 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 1.080,00 kr
    1.080,00 kr
    1 * 50 Items
       1.080,00 kr