Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes with rim, medium wall
Test tubes with rim, medium wall
Leverandør:   SciLabware
Test tubes with rim, medium wall
Leverandør:  SciLabware
Certifikater
Test tubes with rim, medium wall
Test tubes with rim, medium wall
10 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass.
  • Superior performance in comparison to neutral borosilicate and soda-lime glass
  • Excellent resistance to chemicals and high temperature
High quality test tubes designed and constructed for optimum performance.
Certifications: ISO 4142
Product Family Options
Produktinformation
  • Længde
    Udv.Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 75 mm
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 638,00 kr
    638,00 kr
    1 * 100 Items
       638,00 kr
  • 75 mm
    12 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 956,00 kr
    956,00 kr
    1 * 100 Items
       956,00 kr
  • 100 mm
    12 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 788,00 kr
    788,00 kr
    1 * 100 Items
       788,00 kr
  • 100 mm
    16 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.160,00 kr
    1.160,00 kr
    1 * 100 Items
       1.160,00 kr
  • 125 mm
    16 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.250,00 kr
    1.250,00 kr
    1 * 100 Items
       1.250,00 kr
  • 150 mm
    16 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.040,00 kr
    1.040,00 kr
    1 * 100 Items
       1.040,00 kr
  • 180 mm
    18 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.180,00 kr
    1.180,00 kr
    1 * 100 Items
       1.180,00 kr
  • 150 mm
    18 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.220,00 kr
    1.220,00 kr
    1 * 100 Items
       1.220,00 kr
  • 150 mm
    24 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.980,00 kr
    1.980,00 kr
    1 * 100 Items
       1.980,00 kr
  • 200 mm
    24 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 1.070,00 kr
    1.070,00 kr
    1 * 50 Items
       1.070,00 kr