Mikrocentrifugerør, 0,5 ml
0,5 ml, ufarvet, Med hængslet låg, graduated, conical bottom, non sterile, 10 000×g
Leverandør: Brand
Gå til:
Product Details & Documents
PP, autoklaverbare, med fastgjort låg.
- Kan modstå centrifugering op til 10000×g
- Fladt låg, som nemt kan mærkes og gennembores
- Det tætsluttende fastgjorte låg sikrer en tæt forsegling, men er samtidigt også nemt at åbne
Documents
Specifikationer
- Model:Med hængslet låg
- Version:graduated, conical bottom, non sterile
- Kapacitet:0,5 ml
- Farve:ufarvet
- RCF maks.:10 000×g