Mikrocentrifugerør, 2,0 ml
2,0 ml, ufarvet, with attached lid, graduated, conical bottom, non sterile
Leverandør: Brand
Gå til:
Product Details & Documents
PP, med inddeling, autoklaverbare, med fastgjort låg.
- Tåler centrifugering op til 20000×g
- Fladt låg, som nemt kan mærkes og gennembores
- Matteret mærkningsområde
Documents
Specifikationer
- Model:with attached lid
- Version:graduated, conical bottom, non sterile
- Kapacitet:2,0 ml
- Farve:ufarvet