Orders LinkContactUsLinkComponent
Immunology tubes
Immunology tubes
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   Greiner Bio-One
Immunology tubes
Leverandør:  Greiner Bio-One
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
Immunology tubes
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PS, clear. Star bottomed tubes have an increased surface area and thus make it possible to bind larger amounts of antigens or antibodies.
Immuno tubes are often used for determining hormone levels, for example TSH (thyroid stimulating hormone).
Available with either MICROLON® 200 (medium binding) and MICROLON® 600 (high binding) surfaces.
Ø×L: 12×75 mm
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 738-0001
  • 738-0000
  • 738-0002
  • 738-0003
  • Environmentally Preferable:
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Miljøcertificering:
  • ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
  • ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
  • ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
  • ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Tilgængelighed
    Price
  • 738-0001
    Rundbundet, Microlon 600
    Rundbundet, Microlon 600
    4 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2.000 Items
    1 * 2.000 Items - 1.760,00 kr
    1.760,00 kr
    1 * 2.000 Items
       1.760,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    738-0001
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 738-0000
    Rundbundet, Microlon 200
    Rundbundet, Microlon 200
    5 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2.000 Items
    1 * 2.000 Items - 1.420,00 kr
    1.420,00 kr
    1 * 2.000 Items
       1.420,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    738-0000
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 738-0002
    Rundbundet med stjerne, Microlon 200
    Rundbundet med stjerne, Microlon 200
    5 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2.000 Items
    1 * 2.000 Items - 1.850,00 kr
    1.850,00 kr
    1 * 2.000 Items
       1.850,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    738-0002
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 738-0003
    Rundbundet med stjerne, Microlon 600Fond rond étoilé, MICROLON® 600
    Rundbundet med stjerne, Microlon 600Fond rond étoilé, MICROLON® 600
    5 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2.000 Items
    1 * 2.000 Items - 1.920,00 kr
    1.920,00 kr
    1 * 2.000 Items
       1.920,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    738-0003
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
      Lav fremstillingspåvirkning