Culture tubes, Rimless
Leverandør: Brand
Gå til:
Om denne vare
Made of AR-Glas®.
- Autoclavable (at 121 °C/2 bar)
- Wall thickness 0,6/0,7 mm
Certifications: DIN EN 285
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Made of AR-Glas®.
- Autoclavable (at 121 °C/2 bar)
- Wall thickness 0,6/0,7 mm
Certifications: DIN EN 285
Product Family Options
Produktinformation
- VægtykkelseHøjdeØRCF maks.TilgængelighedPrice