Orders LinkContactUsLinkComponent
Forseglingslåg, Nalgene®
Forseglingslåg, Nalgene®
Forseglingslåg, Nalgene®
Forseglingslåg, Nalgene®
Tefzel™ FEP plug, PP screw closure, Viton™ fluoroelastomer O-ring.
  • PP-skruelåg, ETFE-prop, O-ring i Viton® fluoroelastomer
  • Maksimalt anbefalet hastighed 10 000 xg uden lækage, selv når røret er fuld
  • Kontaktdelene har en meget god kemisk resistens
Process tubes at their highest rated speed level (10000×g or greater) without leakage, even when full. Sealing cap assemblies include a Viton™ fluoroelastomer O-ring. Also recommended when spinning hazardous materials compatible with centrifuge tube material.
  • Catalog No:
  • 525-2913
  • 525-2914
  • 525-2915
  • Environmentally Preferable:
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Miljøcertificering:
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
Product Family Options
  • Til Ø udv.
    Til rør
  • 20 mm
    30 ml
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 685,00 kr
    685,00 kr
    1 * 2 Items
       685,00 kr
      Lav fremstillingspåvirkning
    Specifications
    Cat. No.
    525-2913
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 24 mm
    50 ml
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 875,00 kr
    875,00 kr
    1 * 2 Items
       875,00 kr
      Lav fremstillingspåvirkning
    Specifications
    Cat. No.
    525-2914
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 38 mm
    250 ml
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 1.120,00 kr
    1.120,00 kr
    1 * 2 Items
       1.120,00 kr
      Lav fremstillingspåvirkning
    Specifications
    Cat. No.
    525-2915
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning