Orders LinkContactUsLinkComponent
Centrifuge tubes
Centrifuge tubes
18 ml, 17×112 mm, uden cap
Katalog # 525-0036
Leverandør:   MURRAY S
Centrifuge tubes
Katalog # 525-0036
Leverandør:  MURRAY S
Centrifuge tubes
Centrifuge tubes
18 ml, 17×112 mm, uden cap
Price
305,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 12 Items
Product Details & Documents
Glass, non-graduated, round bottom, without rim, without cap.
Specifikationer
  • Lukkestørrelse:
    uden cap
  • Ø×L:
    17×112 mm
  • Kapacitet:
    18 ml