Orders LinkContactUsLinkComponent
Centrifugerør
 :   Brand
Centrifugerør
 :  Brand
Centrifugerør
Centrifugerør
AR® glass, conical bottom, beaded rim (except 525-0500 cone-pointed bottom, rimless).
  • Tåler belastninger op til 3000×g
Product Family Options
AR®-Glas, ikke inddelt
  • Kapacitet
    Ø×L
    Lukkestørrelse
  • 15 ml
    17×113 mm
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 592,00 kr
    592,00 kr
    1 * 100 Items
       592,00 kr
  • 15 ml
    16,5×98 mm
    uden cap
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 486,00 kr
    486,00 kr
    1 * 100 Items
       486,00 kr
  • 13 ml
    16,5×98 mm
    uden cap
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 572,00 kr
    572,00 kr
    1 * 100 Items
       572,00 kr