Orders LinkContactUsLinkComponent
Centrifugerør, ASTM, BLAUBRAND®
Centrifugerør, ASTM, BLAUBRAND®
Leverandør:   Brand
Centrifugerør, ASTM, BLAUBRAND®
Leverandør:  Brand
Certifikater
Centrifugerør, ASTM, BLAUBRAND®
Centrifugerør, ASTM, BLAUBRAND®
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Borosilikat 3,3 glas, gradueret.
  • Withstands forces up to 700×g
  • Design, accuracy etc., to meet ASTM specifications
  • For water and sediments in crude oils according to ASTM D91/D96
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Lukkestørrelse
    RCF maks.
    Model
    Tilgængelighed
    Price
  • 525-1272
    ASTM D 91
    ASTM D 91
    100 ml
    uden cap
    700×g
    Cylindrical
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 398,00 kr
    398,00 kr
    1 * 1 Items
       398,00 kr
  • 525-1271
    Tidligere standard ASTM D 96
    Tidligere standard ASTM D 96
    100 ml
    uden cap
    700×g
    Cylindrical
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 412,00 kr
    412,00 kr
    1 * 1 Items
       412,00 kr