Orders LinkContactUsLinkComponent
Centrifugerør
Centrifugerør
Leverandør:  Greiner Bio-One
Certifikater
Centrifugerør
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Transparent PS or PP, 2-position ventilation stopper, round bottom, sterile.
  • PS tubes without graduations, good thermal, mechanical and chemical resistance, centrifugation RFC 5000×g (fix-angle rotor) or 4800×g (swinging-bucket rotor)
  • PP tubes with graduations; high thermal, mechanical and chemical resistance, centrifugation RCF 34000×g (fix-angle rotor) or 5800×g (swinging-bucket rotor)
  • The ventilation stopper has two functions: when pushed in gently, it provides uniform ventilation of the tube contents; when pushed in firmly, it provides a tight seal
  • Free from DNase/RNase and human DNA, non-pyrogenic
 : Available in packs of 25 or wrapped individually.
Product Family Options
PS tubes, non graduated
Produktinformation
  • Kapacitet
    Ø×L
    Lukkestørrelse
    Lågfarve
    Model
    Version
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • 4,5 ml
    12,4×75 mm
    Ventileret
    transparent
    Round bottom
    sterile
    Pakke med 25
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2.000 Items
    1 * 2.000 Items - 3.060,00 kr
    3.060,00 kr
    1 * 2.000 Items
       3.060,00 kr
  • 14 ml
    18×95 mm
    Ventileret
    transparent
    Round bottom
    sterile
    Pakke med 25
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1.960,00 kr
    1.960,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1.960,00 kr
PP tubes, graduated
Produktinformation
  • Kapacitet
    Ø×L
    Lukkestørrelse
    Lågfarve
    Model
    Version
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • 14 ml
    18×95 mm
    Ventileret
    Colour-21390331|Colour-21390353
    Round bottom, with writing area
    sterile
    Pakker med 25
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 2.240,00 kr
    2.240,00 kr
    1 * 1.000 Items
       2.240,00 kr
  • 5 ml
    12×75 mm
    Ventileret
    Colour-21390331|Colour-21390353
    Round bottom
    Sterile
    Pakker med 25
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2.000 Items
    1 * 2.000 Items - 4.620,00 kr
    4.620,00 kr
    1 * 2.000 Items
       4.620,00 kr