Orders LinkContactUsLinkComponent
Centrifuge tubes, round bottom, PP
Centrifuge tubes, round bottom, PP
Leverandør:   KARTELL
Centrifuge tubes, round bottom, PP
Leverandør:  KARTELL
Certifikater
Centrifuge tubes, round bottom, PP
Centrifuge tubes, round bottom, PP
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PP, rund bund.
  • Transparent, med kant, fremragende kemisk resistens
  • Kan modstå temperaturer op til +120 °C
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Ø×L
    Lukkestørrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 7 ml
    12×100 mm
    uden cap
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 598,00 kr
    598,00 kr
    1 * 100 Items
       598,00 kr
  • 16 ml
    17×101 mm
    uden cap
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 1.180,00 kr
    1.180,00 kr
    1 * 500 Items
       1.180,00 kr
  • 31 ml
    24×93 mm
    uden cap
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 839,00 kr
    839,00 kr
    1 * 50 Items
       839,00 kr
  • 70 ml
    35×99,5 mm
    uden cap
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - 434,00 kr
    434,00 kr
    1 * 20 Items
       434,00 kr
  • 110 ml
    40×119 mm
    uden cap
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - 601,00 kr
    601,00 kr
    1 * 25 Items
       601,00 kr
  • 48 ml
    30×104 mm
    uden cap
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - 479,00 kr
    479,00 kr
    1 * 25 Items
       479,00 kr