Orders LinkContactUsLinkComponent
Centrifugerør, Nalgene®
Centrifugerør, Nalgene®
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Centrifugerør, Nalgene®
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
Centrifugerør, Nalgene®
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PC, konisk bund og ingen kant, gradueret, autoklaverbar.
  • Transparent, støbte gradueringer
  • Kan modstå centrifugering op til 6000 ×g
  • Til kølede såvel som ikke-kølede centrifuger
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 525-2811
  • 525-2812
  • Environmentally Preferable:
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Miljøcertificering:
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Ø×L
    Lukkestørrelse
    RCF maks.
    Tilgængelighed
    Price
  • 15 ml
    17×120,1 mm
    uden cap
    6000×g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 605,00 kr
    605,00 kr
    1 * 10 Items
       605,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-2811
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 50 ml
    28,7×134,1 mm
    uden cap
    6000×g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 826,00 kr
    826,00 kr
    1 * 10 Items
       826,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-2812
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement