Centrifugerør
Leverandør: Brand
Gå til:
Om denne vare
PC, rund bund og uden kant, med inddeling.
- Svagt gul tone
- Tåler centrifugering op til 20000×g
- Prægede inddelinger
Inddeling: 1 ml på 50 ml rør; 2 ml på 100 ml rør.
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PC, rund bund og uden kant, med inddeling.
- Svagt gul tone
- Tåler centrifugering op til 20000×g
- Prægede inddelinger
Inddeling: 1 ml på 50 ml rør; 2 ml på 100 ml rør.