Orders LinkContactUsLinkComponent
Centrifugerør, Oak Ridge, Nalgene®
Centrifugerør, Oak Ridge, Nalgene®
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Centrifugerør, Oak Ridge, Nalgene®
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
Centrifugerør, Oak Ridge, Nalgene®
22 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Rund bund og uden kant, autoklaverbar.
  • Tåler centrifugering op til 50000×g
  • Ideel til kølede såvel som ikke-kølede centrifuger
  • Ved hastigheder over 10000×g anbefales brug af låg
FEP
Transparent. Tåler alle former for syrer, baser eller opløsningsmidler. Fremragende til ekstraktioner af kloroform og phenol.
PSF
Transparent. Syre- og base-resistent.
PC
Transparent.
PPCO
Transparent. Bedre kemisk resistens end PC.
Advarsel: Note: (Actual brim capacity of 50 ml Centrifuge tubes Oak Ridge is 42 ml).
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 525-2211
  • 525-2212
  • 525-2213
  • 525-2223
  • 525-2224
  • 525-2231
  • 525-0037
  • 525-2233
  • 525-2234
  • 525-2235
  • 525-2241
  • 525-0038
  • 525-2243
  • 525-2244
  • 525-0040
  • 525-0041
  • 525-0043
  • 525-2236
  • 525-0044
  • 525-0045
  • 525-0046
  • 525-0049
  • Environmentally Preferable:
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Miljøcertificering:
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
    NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
Specifikationer
Product Family Options
Centrifugerør, FEP med ETFE skruelåg uden pakning
Produktinformation
  • Kapacitet
    Ø×L
    Lukkestørrelse
    RCF maks.
    Tilgængelighed
    Price
  • 10 ml
    16×79 mm
    Skruelåg
    50000×g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 996,00 kr
    996,00 kr
    1 * 2 Items
       996,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-2211
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 30 ml
    25,7×93 mm
    Skruelåg
    50000×g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 1.530,00 kr
    1.530,00 kr
    1 * 2 Items
       1.530,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-2212
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 50 ml
    28,8×106,7 mm
    Skruelåg
    50000×g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 1.710,00 kr
    1.710,00 kr
    1 * 2 Items
       1.710,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-2213
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
Centrifugerør, PSF med PP-skruelåg uden pakning
Produktinformation
  • Kapacitet
    Ø×L
    Lukkestørrelse
    RCF maks.
    Tilgængelighed
    Price
  • 30 ml
    25,8×94 mm
    Skruelåg
    50000×g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 1.540,00 kr
    1.540,00 kr
    1 * 10 Items
       1.540,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-2223
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 50 ml
    29,0×107,2 mm
    Skruelåg
    50000×g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 1.890,00 kr
    1.890,00 kr
    1 * 10 Items
       1.890,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-2224
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Lav fremstillingspåvirkning
Centrifugerør, PC med PP-skruelåg uden pakning
Produktinformation
  • Kapacitet
    Ø×L
    Lukkestørrelse
    RCF maks.
    Tilgængelighed
    Price
  • 10 ml
    16,1×80,5 mm
    Skruelåg
    50000×g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 1.170,00 kr
    1.170,00 kr
    1 * 10 Items
       1.170,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-2231
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 28 ml
    25,8×94 mm
    Skruelåg
    50000×g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 1.270,00 kr
    1.270,00 kr
    1 * 10 Items
       1.270,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-0037
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 30 ml
    25,8×94 mm
    Skruelåg
    50000×g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 1.270,00 kr
    1.270,00 kr
    1 * 10 Items
       1.270,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-2233
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 50 ml
    28,8×106,4 mm
    Skruelåg
    50000×g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 1.530,00 kr
    1.530,00 kr
    1 * 10 Items
       1.530,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-2234
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 85 ml
    38,2×105,2 mm
    Skruelåg
    50000×g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 1.740,00 kr
    1.740,00 kr
    1 * 10 Items
       1.740,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-2235
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
Centrifugerør, PPCO med PP-skruelåg uden pakning
Produktinformation
  • Kapacitet
    Ø×L
    Lukkestørrelse
    RCF maks.
    Tilgængelighed
    Price
  • 10 ml
    16,1×80,5 mm
    Skruelåg
    50000×g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 937,00 kr
    937,00 kr
    1 * 10 Items
       937,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-2241
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 28 ml
    25,8×94 mm
    Skruelåg
    50000×g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 1.080,00 kr
    1.080,00 kr
    1 * 10 Items
       1.080,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-0038
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 30 ml
    25,8×94 mm
    Skruelåg
    50000×g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 1.080,00 kr
    1.080,00 kr
    1 * 10 Items
       1.080,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-2243
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 50 ml
    28,8×105,9 mm
    Skruelåg
    50000×g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 926,00 kr
    926,00 kr
    1 * 10 Items
       926,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-2244
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Lav fremstillingspåvirkning
Centrifugerør, PSF med PP-skruelåg og silikonepakning
Produktinformation
  • Kapacitet
    Ø×L
    Lukkestørrelse
    RCF maks.
    Tilgængelighed
    Price
  • 50 ml
    28,8×114,8 mm
    Skruelåg
    50000×g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 3.500,00 kr
    3.500,00 kr
    1 * 10 Items
       3.500,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-0040
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Lav fremstillingspåvirkning
Centrifugerør, PC med PP-skruelåg og silikonepakning
Produktinformation
  • Kapacitet
    Ø×L
    Lukkestørrelse
    RCF maks.
    Tilgængelighed
    Price
  • 10 ml
    16,1×83,8 mm
    Skruelåg
    50000×g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 1.700,00 kr
    1.700,00 kr
    1 * 10 Items
       1.700,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-0041
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 30 ml
    25,8×102,6 mm
    Skruelåg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 2.770,00 kr
    2.770,00 kr
    1 * 10 Items
       2.770,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-0043
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 50 ml
    28,8×114,8 mm
    Skruelåg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 2.990,00 kr
    2.990,00 kr
    1 * 10 Items
       2.990,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-2236
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
Centrifugerør, PPCO med PP-skruelåg og silikonepakning
Produktinformation
  • Kapacitet
    Ø×L
    Lukkestørrelse
    RCF maks.
    Tilgængelighed
    Price
  • 10 ml
    16,1×82,8 mm
    Skruelåg
    50000×g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 1.630,00 kr
    1.630,00 kr
    1 * 10 Items
       1.630,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-0044
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 30 ml
    25,8×102,1 mm
    Skruelåg
    50000×g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 2.490,00 kr
    2.490,00 kr
    1 * 10 Items
       2.490,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-0045
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 50 ml
    28,8×113,5 mm
    Skruelåg
    50000×g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 2.910,00 kr
    2.910,00 kr
    1 * 10 Items
       2.910,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-0046
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
Centrifuge tubes, PPCO, graduated, with PP linerless screw closure
Produktinformation
  • Kapacitet
    Ø×L
    Lukkestørrelse
    RCF maks.
    Tilgængelighed
    Price
  • 35 ml
    28,6×113,5 mm
    Skruelåg
    50000×g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 1.280,00 kr
    1.280,00 kr
    1 * 10 Items
       1.280,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-0049
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement