Orders LinkContactUsLinkComponent
Centrifugerør, Nalgene®
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Centrifugerør, Nalgene®
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
Centrifugerør, Nalgene®
7 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PC, rund bund og uden kant, autoklaverbar.
  • Transparent
  • Tåler centrifugering op til 50 000 ×g
  • Kan anvendes i kølede og ikke-kølede centrifuger
Ordering information: 525-2889 og 525-2890 er med kant.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 525-2883
  • 525-2884
  • 525-2885
  • 525-2887
  • 525-2889
  • 525-2888
  • 525-2890
  • Environmentally Preferable:
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Miljøcertificering:
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Ø×L
    Lukkestørrelse
    RCF maks.
    Tilgængelighed
    Price
  • 12 ml
    15,9×103,1 mm
    uden cap
    50000×g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 499,00 kr
    499,00 kr
    1 * 10 Items
       499,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-2883
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 15 ml
    16×114 mm
    uden cap
    50000×g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 522,00 kr
    522,00 kr
    1 * 10 Items
       522,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-2884
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 16 ml
    17,9×99,8 mm
    uden cap
    50000×g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 527,00 kr
    527,00 kr
    1 * 10 Items
       527,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-2885
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 38 ml
    25,3×88,6 mm
    uden cap
    50000×g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 566,00 kr
    566,00 kr
    1 * 10 Items
       566,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-2887
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 50 ml
    28,5×102 mm
    uden cap
    50000×g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 656,00 kr
    656,00 kr
    1 * 10 Items
       656,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-2889
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 50 ml
    28,8×103,1 mm
    uden cap
    50000×g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 587,00 kr
    587,00 kr
    1 * 10 Items
       587,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-2888
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 100 ml
    31,5×164,3 mm
    uden cap
    50000×g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 1.330,00 kr
    1.330,00 kr
    1 * 10 Items
       1.330,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-2890
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement