Orders LinkContactUsLinkComponent
Centrifugerør, Nalgene®
Centrifugerør, Nalgene®
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Centrifugerør, Nalgene®
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
Centrifugerør, Nalgene®
7 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PPCO, rund bund og ingen kant, autoklaverbar.
  • Transparent, fremragende kemisk resistens
  • Tåler centrifugering op til 50 000×g
  • Bedre egnet til lave temperaturer end PP
Ordering information: 525-2859 og 525-2860 er med kant.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 525-2853
  • 525-2854
  • 525-2855
  • 525-2857
  • 525-2859
  • 525-2858
  • 525-2860
  • Environmentally Preferable:
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Miljøcertificering:
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Ø×L
    Lukkestørrelse
    RCF maks.
    Tilgængelighed
    Price
  • 12 ml
    15,8×102,1 mm
    uden cap
    50000×g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 442,00 kr
    442,00 kr
    1 * 10 Items
       442,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-2853
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 15 ml
    15,8×112,8 mm
    uden cap
    50000×g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 459,00 kr
    459,00 kr
    1 * 10 Items
       459,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-2854
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 16 ml
    17,8×98,6 mm
    uden cap
    50000×g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 462,00 kr
    462,00 kr
    1 * 10 Items
       462,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-2855
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 38 ml
    25,2×88,1 mm
    uden cap
    50000×g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 498,00 kr
    498,00 kr
    1 * 10 Items
       498,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-2857
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 50 ml
    28,4×102 mm
    uden cap
    50000×g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 678,00 kr
    678,00 kr
    1 * 10 Items
       678,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-2859
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 50 ml
    28,5×102,4 mm
    uden cap
    50000×g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 516,00 kr
    516,00 kr
    1 * 10 Items
       516,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-2858
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 100 ml
    31,5×163,1 mm
    uden cap
    50000×g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 1.160,00 kr
    1.160,00 kr
    1 * 10 Items
       1.160,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-2860
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement