Centrifugerør, Kartell
Leverandør: KARTELL
Om denne vare
PP, konisk bund, autoklaverbar.
- Transparent, fremragende kemisk resistens
- Kan modstå temperaturer op til 120 °C
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PP, konisk bund, autoklaverbar.
- Transparent, fremragende kemisk resistens
- Kan modstå temperaturer op til 120 °C
Documents
KART2300_TDS_EN
Datablad
Specifications for Product Family
Specifikationer
- Catalog No:
- 525-0475
- 525-0476
- 212-0209
- 212-0284
- Gradueringsstigninger:
- 0,2 ml
- 0,2 ml
Specifikationer
Product Family Options
Uden inddeling
Produktinformation
- KapacitetØ×LLukkestørrelseTilgængelighedPrice
- Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.525-0475Gradueringsstigninger - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.525-0476Gradueringsstigninger
Med inddeling
Produktinformation
- KapacitetØ×LLukkestørrelseTilgængelighedPrice
- Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.212-0209Gradueringsstigninger0,2 ml - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.212-0284Gradueringsstigninger0,2 ml