Centrifugerør, Nunc™
200 ml, 60×130 mm, Skruelåg, 7000×g, 4 pr. pose
Katalog # 734-2186
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Centrifugerør, Nunc™
Katalog # 734-2186
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
PP, konisk bund, med inddeling, autoklaverbar uden låg, steril.
- Kan modstå op til 7000×g (200 ml, med adapter)
- Støbte gradueringer
Specifikationer
- Lukkestørrelse:Skruelåg
- Ø×L:60×130 mm
- Pakket:4 pr. pose
- Kapacitet:200 ml
- RCF maks.:7000×g
- Cat. No.:734-2186
- Miljøcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Racks, epoxy/steel for 200 ml tubes
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Adapter, udligner, nylon for 200 ml rørAdapter, udligner, nylon for 200 ml rør391-8308Log ind for tilgængelighed1 * 2 Items - 1.040,00 kr