Orders LinkContactUsLinkComponent
Trefod
Trefod
Leverandør:   USBECK Laborgeräte
Trefod
Leverandør:  USBECK Laborgeräte
Certifikater
Trefod
12 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Tripod stands made of stainless steel or zinc plated steel.
Please note: Zinc plating of tripod stands serves as temporary corrosion protection. May peel off after direct contact with open burner flame.
Product Family Options
Rustfrit stål 18/8
Produktinformation
  • Indv. Ø×H
    Tilgængelighed
    Price
  • 100×180 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 337,00 kr
    337,00 kr
    1 * 1 Items
       337,00 kr
  • 120×210 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 366,00 kr
    366,00 kr
    1 * 1 Items
       366,00 kr
  • 120×250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 381,00 kr
    381,00 kr
    1 * 1 Items
       381,00 kr
  • 120×260 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 398,00 kr
    398,00 kr
    1 * 1 Items
       398,00 kr
  • 140×220 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 421,00 kr
    421,00 kr
    1 * 1 Items
       421,00 kr
  • 160×230 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 482,00 kr
    482,00 kr
    1 * 1 Items
       482,00 kr
Zink-belagt stål
Produktinformation
  • Indv. Ø×H
    Tilgængelighed
    Price
  • 100×180 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 156,00 kr
    156,00 kr
    1 * 1 Items
       156,00 kr
  • 120×210 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 174,00 kr
    174,00 kr
    1 * 1 Items
       174,00 kr
  • 120×250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 221,00 kr
    221,00 kr
    1 * 1 Items
       221,00 kr
  • 120×260 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 234,00 kr
    234,00 kr
    1 * 1 Items
       234,00 kr
  • 140×220 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 196,00 kr
    196,00 kr
    1 * 1 Items
       196,00 kr
  • 160×230 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 229,00 kr
    229,00 kr
    1 * 1 Items
       229,00 kr