Instrument trays
Leverandør: P.S. KUNSTSTOFWERKE
Gå til:
Om denne vare
Melamin, hvid. poleret.
- God kemisk resistens
- Varmeresistent op til 80 °C
- Robuste og glatte overflader muliggør nem rengøring
Lav profil.
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Melamin, hvid. poleret.
- God kemisk resistens
- Varmeresistent op til 80 °C
- Robuste og glatte overflader muliggør nem rengøring
Lav profil.
Product Family Options
Produktinformation
- B×D×HTilgængelighedPrice