Orders LinkContactUsLinkComponent
Allround-bakker
Allround-bakker
12 l, 510×345×110 mm
Katalog # 216-1466
Leverandør:   KARTELL
Allround-bakker
Katalog # 216-1466
Leverandør:  KARTELL
Allround-bakker
Allround-bakker
12 l, 510×345×110 mm
Price
216,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PP, translucent.
  • Meget god kemisk og termisk resistens
  • Særligt dybt design for øget stabilitet
  • Alsidig, kan fx bruges til transport og opbevaring af laboratorieudstyr
Specifikationer
  • Kapacitet:
    12 l
  • B×D×H:
    510×345×110 mm