Orders LinkContactUsLinkComponent
Beaker tongs, stainless steel
Beaker tongs, stainless steel
330 mm, 60 - 150 mm
Katalog # 231-4145
Leverandør:   RSG
Beaker tongs, stainless steel
Katalog # 231-4145
Leverandør:  RSG
Beaker tongs, stainless steel
Beaker tongs, stainless steel
330 mm, 60 - 150 mm
Price
337,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk. Til nem, sikker håndtering af bægre og lignende beholdere. Kæberne er beklædt med keramiske fibre for varmeisolering og beskyttelse af de beholdere, de holder.
  • Korrosionsresistent
  • God termisk resistens, autoklaverbar
Specifikationer
  • Længde:
    330 mm
  • Dækket område:
    60 - 150 mm