Orders LinkContactUsLinkComponent
Temperaturindikatorstrips
Temperaturindikatorstrips
Leverandør:   Testo
Temperaturindikatorstrips
Leverandør:  Testo
Certifikater
Temperaturindikatorstrips
Temperaturindikatorstrips
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These indicators are self-adhesive, temperature proof foils with temperature sensitive elements for temperature control and regulation. They are particularly suitable for monitoring temperature in small objects.
  • Change in colour within two seconds
  • Practical booklet with 10 indicators
  • Maximum storage temperature: 25 °C; storage in a refrigerator is recommended
Product Family Options
Produktinformation
  • Område
    Nøjagtighed
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 620-9122
    Temperature indicator
    Temperature indicator
    60...82 °C
    ±1,5 °C
    15 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 282,00 kr
    282,00 kr
    1 * 10 Items
       282,00 kr
  • 620-9123
    Temperature indicator
    Temperature indicator
    88...110 °C
    ±1,5 °C
    15 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 282,00 kr
    282,00 kr
    1 * 10 Items
       282,00 kr
  • 620-9124
    Temperature indicator
    Temperature indicator
    116...138 °C
    ±1,5 °C
    15 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 282,00 kr
    282,00 kr
    1 * 10 Items
       282,00 kr
  • 620-9125
    Temperature indicator
    Temperature indicator
    143...166 °C
    ±1,5 °C
    15 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 282,00 kr
    282,00 kr
    1 * 10 Items
       282,00 kr
  • 620-9126
    Temperature indicator
    Temperature indicator
    171...193 °C
    ±1 °C
    15 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 282,00 kr
    282,00 kr
    1 * 10 Items
       282,00 kr
  • 620-9127
    Temperature indicator
    Temperature indicator
    199...224 °C
    ±1 °C
    15 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 282,00 kr
    282,00 kr
    1 * 10 Items
       282,00 kr