Orders LinkContactUsLinkComponent
Verification wall-mounted thermometers
Verification wall-mounted thermometers
Leverandør:   Amarell
Verification wall-mounted thermometers
Leverandør:  Amarell
Certifikater
Verification wall-mounted thermometers
Verification wall-mounted thermometers
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These wall-mounted thermometers are available as government verified, with verification certificate (620-1160).
  • Two finishes: maple mahogany or natural beech
  • Convenient design
  • Three fillings
Red or blue spirit.
Product Family Options
Produktinformation
  • Område
    Nøjagtighed
    Længde
    Bredde
    Påfyldning
    Tilgængelighed
    Price
  • −30…+50 °C
    ±1,0 %
    200 mm
    36 mm
    Rød sprit
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 34,10 kr
    34,10 kr
    1 * 1 Items
       34,10 kr
  • −20…+50 °C
    ±1,0 %
    150 mm
    26 mm
    Blå sprit
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 34,10 kr
    34,10 kr
    1 * 1 Items
       34,10 kr
  • −10…+50 °C
    ±1,0 %
    210 mm
    40 mm
    Spirit (pink)
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 105,00 kr
    105,00 kr
    1 * 1 Items
       105,00 kr
  • −10…+50 °C
    ±1,0 %
    125 mm
    30 mm
    Hg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 76,40 kr
    76,40 kr
    1 * 1 Items
       76,40 kr
  • 0…50 °C
    ±1,0 %
    160 mm
    40 mm
    Blå sprit
    Discontinued