Orders LinkContactUsLinkComponent
Præcisionstermometre
Præcisionstermometre
Leverandør:   Amarell
Præcisionstermometre
Leverandør:  Amarell
Certifikater
Præcisionstermometre
Præcisionstermometre
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Laboratorietermometre til fuldstændig nedsænkning, med indsmeltet skala. Egnet til myndighedsverificering. Rød sprit.
  • Sikrere og mere miljøvenlig end kviksølv
  • Mælkeglasskala
  • Farveløs kapillær
Documents
Product Family Options
With calibration certificate
Produktinformation
  • Område
    Nøjagtighed
    Længde
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 0…+100 °C
    ±0,1 %
    550 mm
    9,0 - 9,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
With DKD certificate
Produktinformation
  • Område
    Nøjagtighed
    Længde
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 0...+100 °C
    ±0,1 %
    550 mm
    9,0 - 9,5 mm