Nunc-Immuno™ stick
Nunc-Immuno™ Stick med MaxiSorp™-overflade
391-8283
PP rør og stav, omrører af PS. Udviklet til ELISA- og RIA-test i marken.
- Giver pålidelige, semi-kvantitative resultater med indbygget negativ kontrol
- Hydrofil MaxiSorp™ omrøreroverflade
- PP rør til minimal adsorption af analysekomponenter
Omrørerens overflade: 5,2 cm²
Ydermål L×B (inklusive låg): 49×12 mm
- Beskrivelse:Nunc-Immuno™ Stick med MaxiSorp™-overflade
- Cat. No.:391-8283
- Miljøcertificering:ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning